Learn More
Brady™ Universal Valve Lockout Base and Arm
Codice prodotto. 11751635 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11751635 Small Pezzo
11711895 Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11751635 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    134.43€ / pezzi 1
    Risparmia 13.57€
    9% Sconto
In stock
Il sistema di chiusura universale per valvole è un sistema modulare che consente di chiudere valvole di diversi tipi e dimensioni. Nessun altro dispositivo è in grado di assicurare un'analoga flessibilità e sicurezza.
  • The Universal Lockout device is a modular system which enables you to lock out valves of different types and sizes.
  • No other device offers such flexibility and security.
  • Small Dimensions: 22.86 x 157.48 x 142.24 mm (D x W x H)
  • Large Dimensions: 39.37 x 224.03 x 162.05 mm (D x W x H)
Specifica
Product Type Small Valve Lockout Base
Alternate Part Number UNIVERSAL BALL VALVE LOCKOUT DEVICE SML
Colore Red
Descrizione Small Universal Valve Lockout Base and Arm
Quantità 1 Ea.
Size Small