Learn More
Fisherbrand™ Fiale universali
Codice prodotto. 14803572 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
28 ml
30 ml
Materiale chiusura:
Alluminio
Polipropilene
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Materiale chiusura Dimensione della confezione
14803572 28 ml Alluminio pezzi 20
14863562 30 ml Polipropilene pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 14803572
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Suitable for the storage of pathology media. Fisherbrand™ Clear Moulded Glass Vials, with Fitted Screw Caps are manufactured from clear Type 1 neutral glass.
  • With screw neck
  • Autoclavable
  • Available in a range of capacities
  • With either fitted aluminum rubber lined cap or PP cap
Specifications
Material (Liner) Gomma
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 28 ml
Stile collo Filettatura della vite
Stile filo A vite
Materiale chiusura Alluminio
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 20/conf.
Dimensione chiusura 28 mm
Autoclavabile Sì
Altezza (sistema metrico) 83 mm
Product Type Universal Vial