Learn More
SCAT™ Universal Waste Hub Jan
Codice prodotto. 17878743 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Nero
Dimensioni filo:
B 53
B 63
B 83
GL 45
GL 60/61
S 50
S 51
S 55
S 60/61
S 65
S 70/71
S 90
S 95
Include:
1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA)
Safety Funnel, 4 PFA Blind Plugs (1.6/2.3/3.2 mm OD), 3 PTFE Blind Plugs (3 x 5 to 11.5 mm ID), Exhaust Filter M, Splash Guard, Change Indicator, Mechanical Level Control, 190 mm Floater, Earthing Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni filo Include Dimensione della confezione
17878743 Blue S 60/61 Safety Funnel, 4 PFA Blind Plugs (1.6/2.3/3.2 mm OD), 3 PTFE Blind Plugs (3 x 5 to 11.5 mm ID), Exhaust Filter M, Splash Guard, Change Indicator, Mechanical Level Control, 190 mm Floater, Earthing Cable Pezzo
17152072 Nero GL 45 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17162072 Nero GL 60/61 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17099703 Blu B 53 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17029713 Blu B 63 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17059713 Blu B 83 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17069703 Blu GL 45 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17079703 Blu S 50 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17089703 Blu S 51 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17009713 Blu S 55 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17039713 Blu S 65 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17069713 Blu S 90 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17079713 Blu S 95 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17019713 Blu S 60/61 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
17049713 Blu S 70/71 1 filtro di scarico (taglia M, PP); 3 raccordi per tubi (diametro esterno da 5 a 11,5 mm, filettatura NPT 1/8 in., PP); 3 tappi ciechi (filettatura NPT 1/8 in., PTFE); 1 tappo cieco (filettatura GL 14, PTFE); 4 tappi ciechi (filettatura UNF 1/4 in, PFA); 4 raccordi (3,2 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (2,3 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA); 4 raccordi (1,6 mm ID, filetto UNF 1/4 in., PFA) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 17878743 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 320160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00€
    394.84€ / pezzi 1
    Risparmia 35.16€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
L'innovativo Universal Waste Hub Jan - La soluzione intelligente all-in-one per i rifiuti liquidi è un nuovo sviluppo di SCAT Europe. Nessun altro mercato di prodotti per soluzioni di smaltimento offre possibilità più innovative intorno ai sistemi HPLC.
The unique multi-talent SCAT™ Universal Waste Hub 'Jan' for liquid waste disposal is a new development from SCAT™ Europe, a leading premium manufacturer for lab safety. No other product on the laboratory market for disposal solutions combines more innovative options for individual adaptation to changing disposal requirements around HPLC systems. A high number of clever details guarantees maximum safety compared to conventional solutions.
The material of the hopper is made of high quality HE-HD and is designed for long lasting use and resistant to all common chemicals used in labs. The hinge on the funnel lid is made of stainless steel and has optimal protection against corrosion. The satellite itself is made of PTFE material and ensures high stability of the entire housing. The additional dirt-sieve catches magnetic stirrers, as well as larger dirt particles. Laboratory bottles may easily be placed upon it, for rinsing purposes. The sieve can be removed for cleaning. The mesh size has been optimized and ensures for a swift throughflow of solvent. The tab with grip on the funnel lid ensures easy and convenient handling. The click closure with integrated sealing ring, prevent air pollution by uncontrolled escaping vapors. To avoid overpressure in the disposal container, the SCAT™ Universal Waste Hub 'Jan' has a connection for an original SCAT™ exhaust air filter, which is already included in the delivery. For explosive environments, two electrically conductive versions of the SCAT™ Universal Waste Hub are available that prevent sparking by using a ground cable.
All connections on the satellite are precisely processed and arranged in a very easy-to-use manner. The satellite can be securely screwed onto the disposal container and at the same time remains variably rotatable. The satellite remains flexibly usable and prevents the connected hoses from twisting. With an availability of 10 different thread sizes, all types of waste containers can be connected. Even very rare thread sizes can be connected by using optionally available adapters. The design of the Waste Hub is modern and equally appealing. The shapes of the housing and the components are ergonomically designed and have a high usability. The huge range of accessories covers all eventualities and guarantees always the right configuration of the hub.
  • Includes 1 Exhaust Filter (Size M, Polypropylene), 3 Tubes Connector (5 to 11.5 mm OD, Thread NPT 1/8 in., Polypropylene), 3 Blind Plugs (Thread NPT 1/8 in., PTFE), 1 Blind Plug (Thread GL 14, PTFE), 4 Blind Plugs (Thread UNF 1/4 in., PFA), 4 Fittings (3.2 mm ID, Thread UNF 1/4 in., PFA), 4 Fittings (2.3 mm ID, Thread UNF 1/4 in., PFA), 4 Fittings (1.6 mm ID, Thread UNF 1/4 in., PFA)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPLC and UHPLC Systems
Tipo Disposal Unit
Canali dei solventi 7 Channels
Include Safety Funnel, 4 PFA Blind Plugs (1.6/2.3/3.2 mm OD), 3 PTFE Blind Plugs (3 x 5 to 11.5 mm ID), Exhaust Filter M, Splash Guard, Change Indicator, Mechanical Level Control, 190 mm Floater, Earthing Cable
Quantità 1 Set
Colore Blue
Dimensioni filo S 60/61