Learn More
Universol- ES liquid scintillation cocktail, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 15762252 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
4 x 1 gal.
Dimensione della confezione:
15.14L
3.79L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15762252 1 gal. 3.79L
15772252 4 x 1 gal. 15.14L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15762252 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0188248001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    327.60€ / 3.79L
    Risparmia 16.40€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Universol- ES liquid scintillation cocktail
Densità 0.9 to 1.0g/mL at 20°C
Quantità 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Universol ES
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethoxylated nonylphenol, PXE, 2-methoxyethanol