Learn More
Universol- ES liquid scintillation cocktail, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 15772252 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
4 x 1 gal.
Dimensione della confezione:
15.14L
3.79L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15772252 4 x 1 gal. 15.14L
15762252 1 gal. 3.79L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15772252 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0188248004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.00€
    841.05€ / 15.14L
    Risparmia 41.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Universol- ES liquid scintillation cocktail
Densità 0.9 to 1.0g/mL at 20°C
Quantità 4 x 1 gal.