Learn More
SHOWA™ Unlined 13 in. Chemical Resistance Nitrile Gloves, 15 mil
Codice prodotto. 12970645
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12970645 X-Large 12 paia
12950645 Small 12 paia
12960645 Medium 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12970645 Fornitore SHOWA™ N. del fornitore 72710
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Unlined, 15 mil nitrile gloves protect against abrasion, puncture and snags. Ideal for resistance to a broad range of solvents, animal fats and other chemicals.
  • Unsupported, unlined 100% nitrile
  • Bisque grip finish makes wet work easier and safer
  • 13 in. length
  • Resistance against a broad range of solvents, oils, animal fats and other chemicals
  • Mechanical resistance
  • Ergonomic design maximizes comfort
  • Ideal applications include chemical spray and treatment, coating preparation, laboratory, painting, washing and cleaning
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Certifications/Compliance (Europe) CE Cat III
Chlorinated No
Colore Green
Latex Free
Materiale Nitrile
Size X-Large
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Manufacturing, chemical processing, Petrochemicals, food processing, aerospace, automobile degreasing, automotive assembly, painting applications, machine applications using cutting Oils
Stile polso guanto Straight
Grip Design Bisque
Rivestimento interno Unlined
Modello 727-10
Serie SHOWA™ 727
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm