Learn More
SHOWA™ Unlined 13 in. Chemical Resistance Nitrile Gloves, 15 mil
Codice prodotto. p-7230475
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12950645 Small 12 paia
12960645 Medium 12 paia
12970645 X-Large 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12950645 Fornitore SHOWA™ N. del fornitore 72707
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Unlined, 15 mil nitrile gloves protect against abrasion, puncture and snags. Ideal for resistance to a broad range of solvents, animal fats and other chemicals.
  • Unsupported, unlined 100% nitrile
  • Bisque grip finish makes wet work easier and safer
  • 13 in. length
  • Resistance against a broad range of solvents, oils, animal fats and other chemicals
  • Mechanical resistance
  • Ergonomic design maximizes comfort
  • Ideal applications include chemical spray and treatment, coating preparation, laboratory, painting, washing and cleaning
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Certifications/Compliance (Europe) CE Cat III
Chlorinated No
Colore Green
Latex Free
Materiale Nitrile
Size Small
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) produzione, trattamento chimico, settore petrolchimico, trattamento degli alimenti, settore aerospaziale, sgrassatura nel settore automobilistico, verniciatura, applicazioni di macchinari con oli da taglio
Stile polso guanto Dritti
Grip Design Bisque
Rivestimento interno Unlined
Modello 727-07
Serie SHOWA™ 727
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm