Learn More
Unoprostone Isopropyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30457147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457147 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457147 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU8000501MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Unoprostone Isopropyl Ester
CAS 120373-24-2
Formula molecolare C25 H44 O5
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H44O5/c1-4-5-6-7-10-13-20(26)16-17-22-21(23(27)18-24(22)28)14-11-8-9-12-15-25(29)30-19(2)3/h8,11,19,21-24,27-28H,4-7,9-10,12-18H2,1-3H3/b11-8-/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
SMILES CCCCCCCC(=O)CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C
IUPAC Name propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-(3-oxodecyl)cyclopentyl]hept-5-enoate
Molecular Weight (g/mol) 424.61
Peso formulazione 424.3189