Learn More
Macherey-Nagel™ Untreated Capillary
Codice prodotto. 10765932 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 3
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10765932 10 m 0.2 mm Pezzo
10266271 25 m 0.25 mm Pezzo
10052961 10 m 0.25 mm pezzi 10
10641492 25 m 0.2 mm Pezzo
10226611 10 m 0.32 mm Pezzo
10678611 25 m 0.32 mm Pezzo
10688611 10 m 0.53 mm pezzi 10
10398011 25 m 0.53 mm Pezzo
10348541 10 m 0.025 mm Pezzo
10600113 10 m 0.05 mm Pezzo
10236321 1 m 0.05 mm pezzi 3
10328401 10 m 0.075 mm Pezzo
10318401 1 m 0.075 mm pezzi 3
10115181 10 m 0.1 mm Pezzo
10388491 1 m 0.1 mm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10765932 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 723148.10
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo Untreated Capillary
Diametro (sistema metrico) interno 0.2 mm
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of Capillary Columns Analysis, Preparation of Capillary Columns, LC
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Quantità 1 Each