Learn More
R&D Systems™ UoS 12258
Beschreibung
UoS 12258 is a positive allosteric modulator of AMPA receptors (pEC50 = 5.2 for potentiation of AMPA-mediated currents in vitro). Also potentiates AMPA-mediated synaptic responses in vivo. Improves performance of rats in various learning and memory paradigms
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | N-[(2S)-5-(6-Fluoro-3-pyridinyl)-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl]-2-propanesulfonamide |
| CAS | 875927-64-3 |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C17H19FN2O2S |
| Peso formulazione | 334.41 |
| Purezza | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?