Learn More
R&D Systems™ UoS 12258
Descrizione
UoS 12258 is a positive allosteric modulator of AMPA receptors (pEC50 = 5.2 for potentiation of AMPA-mediated currents in vitro). Also potentiates AMPA-mediated synaptic responses in vivo. Improves performance of rats in various learning and memory paradigms
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-[(2S)-5-(6-Fluoro-3-pyridinyl)-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl]-2-propanesulfonamide |
| CAS | 875927-64-3 |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C17H19FN2O2S |
| Peso formulazione | 334.41 |
| Purezza | 98% |