Learn More
Idex Replacement Ferrules for SealTight™ Fittings
Slotted end on ferrule creates second compression zone for a tight seal
Marca:  Idex F-192
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11593970
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
10-32 or M6 coned, for 1/16 in. OD tubing
PEEK
1/Ea
Black
Ferrule