Learn More
Idex FEP Chromatography Tubing: 50 ft.
Codice prodotto. 13039852
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.12 in.
Materiale:
FEP
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) esterno Materiale Dimensione della confezione
13039852 0.12 in. FEP Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13039852 Fornitore Idex N. del fornitore 0201477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00€
    342.04€ / pezzi 1
    Risparmia 39.96€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Excellent chemical resistance at an economical price
  • Great for moderate to low pressure applications
  • Low gas permeability
  • Max pressure 1,000 psi
Specifica
Tipo Tubing
Certificazione/Conformità ROHS
Autoclavabile Autoclavable
Colore Natural
Intervallo di pH 0 to 14
Tolleranza ±0.003 in.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide, Thermal
Da utilizzare con (applicazione) Analytical Instrumentation, In Vitro Diagnostics, Biotechnology, Laboratory and General, Low Pressure AppliCatIons
Diametro (sistema imperiale) interno 0.062 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.3 cm
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 15.2 m
Materiale FEP
Pressione massima 500 psi
Min. Operating Temperature (Metric) -59.8°F
Temperatura operativa max (sistema metrico) 50°C