Learn More
Kinesis™ Flangeless Fittings: Ferrules, Tefzel
Descrizione
No need to flange tubing
Excellent for connecting rigid or semi-rigid tubing
Specifica
Specifica
| Tipo | Flangeless Ferrule |
| Lunghezza (sistema imperiale) | Not Applicable |
| Larghezza (sistema imperiale) | Not Applicable |
| Materiale | ETFE |
| Colore | Yellow |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1/16 in. OD Tubing |