Learn More
Kinesis™ Peek Low-Pressure Union Assembly
Codice prodotto. 13000400
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Union
Colore:
Natural
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MicroTight Sleeves
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
13000400 Union Natural MicroTight Sleeves Pezzo
16503242 Union Natural MicroTight Sleeves Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13000400 Fornitore Kinesis™ N. del fornitore 0201433
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Make solid connections in low-pressure applications
  • Manufactured from inert polymers
  • 1/4-28 flat-bottom ports
  • Max pressure of 1000 psi (69 bar)
  • 0.030 in. thru-hole diameter
  • 0.41 μL swept volume
Specifica
Tipo Union
Collegamenti 2F-125/1P-553, 6-32
Materiale PEEK
Colore Natural
Da utilizzare con (apparecchiatura) MicroTight Sleeves