Learn More
Idex Multi-Port High Pressure Connectors
Codice prodotto. 12941989
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.02 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Dimensione della confezione
12941989 0.02 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12941989 Fornitore Idex N. del fornitore 0202491
Spedizione stimata: 14-12-2026
Combine multiple fluid streams into one under high operating pressures
  • Securely join fluid pathway components Holds tight connection even through vibration
  • Static mixing tee assembly with 10 μm SS frit
  • Max pressure 5000 psi (345 bar)
  • Swept volume of 2.2 μL
Specifica
Tipo Tee
Diametro (sistema imperiale) interno 0.02 in.
Valori nominali pressione 5000 psi
Volume trascorso 2.2 μL
Materiale PEEK
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1/16 in. OD Tubing