Learn More
Kinesis™ Precolumn Inline Filters
Protect larger columns and injections from harmful particulates
Marca:  Idex A-318
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11574835
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for higher-flow systems
  • Interchangeable frits make protection more economical
  • Compatible with SFC and HPLC
  • Available to fit a variety of tubing sizes
Specifica
Specifica
0.5 μm
Precolumn Inline Filter
1 in.
Stainless Steel
0.23 uL