Learn More
Kinesis™ Precolumn Inline Filters
Protect larger columns and injections from harmful particulates
Marca:  Idex 02011-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81440kg
Codice prodotto. 12936259
  • 165.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for higher-flow systems
  • Interchangeable frits make protection more economical
  • Compatible with SFC and HPLC
  • Available to fit a variety of tubing sizes
Specifica
Specifica
2 μm
Precolumn Inline Filter
0.94 in.
Stainless Steel
0.66 uL