Learn More
Kinesis™ Precolumn Inline Filters
Protect larger columns and injections from harmful particulates
Marca:  Kinesis™ 02010-35
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 12936279
  • 232.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for higher-flow systems
  • Interchangeable frits make protection more economical
  • Compatible with SFC and HPLC
  • Available to fit a variety of tubing sizes
Specifica
Specifica
0.5 μm
PEEK
Precolumn Inline Filter
1.3 uL