Learn More
Kinesis™ Precolumn Inline Filters
Protect larger columns and injections from harmful particulates
92.22€ - 232.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Materiale alloggiamento | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Materiale alloggiamento | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12936259
|
Idex
02011-00 |
2 μm | Stainless Steel | 0.66 uL |
165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12946259
|
Kinesis™
02011-01 |
0.5 μm | Stainless Steel | 0.66 uL |
166.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12936279
|
Kinesis™
02010-35 |
0.5 μm | PEEK | 1.3 uL |
232.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11574835
|
Idex
A-318 |
0.5 μm | Stainless Steel | 0.23 uL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Ideal for higher-flow systems
- Interchangeable frits make protection more economical
- Compatible with SFC and HPLC
- Available to fit a variety of tubing sizes
Specifica
Precolumn Inline Filter |