Learn More
Kinesis™ Stainless Steel Ferrules
Codice prodotto. 13080950
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.062 in. OD Tubing
Tipo:
Male Hex Nut
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Dimensione della confezione
13080950 0.062 in. OD Tubing Male Hex Nut pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13080950 Fornitore Kinesis™ N. del fornitore 0193990
Spedizione stimata: 21-12-2026
Valco/VICI Compatible
Stainless steel fittings withstand pressures up to 20,000 psi (1380 bar).
Specifica
Tipo Male Hex Nut
Certificazione/Conformità ROHS
Lunghezza (sistema imperiale) 0.15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.38 cm
Pressione max 20,000 psi
Port Style 10 to 32 coned
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.062 in. OD Tubing
Materiale Stainless Steel
Quantità 10/Pk.