Learn More
Idex Tee
Codice prodotto. 13050400
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PEEK
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
13050400 PEEK Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13050400 Fornitore Idex N. del fornitore 0201434
Spedizione stimata: 14-12-2026
Combine multiple fluid streams into one under high operating pressures
  • Securely join fluid pathway components Holds tight connection even through vibration
  • High-pressure tee
  • Max pressure 3500 psi (241 bar)
  • 0.020 in. thru-hole diameter
  • Swept volume of 0.57 μL
Specifica
Tipo Tee
Diametro (sistema imperiale) interno 0.02 in.
Quantità Each
Materiale PEEK
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1/16 in. OD Tubing