Learn More
Miele Professional™ Cesto superiore
Codice prodotto. 10098194 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (D x W X H): 475 x 381 x 270mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10098194 Dimensions (D x W X H): 475 x 381 x 270mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10098194 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 4657890
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Cesto superiore O 800/1 per disporre diversi inserti
  • Altezza di carico 200 mm
  • Con braccio irroratore integrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Cesto superiore
Colore in acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina
Profondità (sistema metrico) 475 mm
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Larghezza (sistema metrico) 381 mm