Learn More
Miele Professional™ Cesto superiore
Codice prodotto. 15385697 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
141 x 528 x 525mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15385697 141 x 528 x 525mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15385697 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 12642640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    573.69€ / pezzi 1
    Risparmia 51.31€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Cesto superiore A 100 per il posizionamento ottimale di moduli di iniettori o inserti
  • Cesto superiore con due accoppiamenti dei moduli
  • Per disporre max 2 moduli di iniettori o inserti.
  • Chiusura automatica dell'accoppiamento in caso di non utilizzo
  • Altezza di carico con modulo con supp. in plastica pari a 190 mm
  • Misure di carico: larghezza 489, lunghezza 440 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Basket
Tipo di rack Cesto superiore per il posizionamento ottimale di moduli di iniettori o inserti
Da utilizzare con (apparecchiatura) PG 8583/PG8593
Include Due tubi di aggancio, valvole di aggancio autosigillanti
Dimensioni (L x P x A) 141 x 528 x 525mm