Learn More
Miele Professional™ Cesto superiore
Codice prodotto. 15400575 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 Cesti DIN 1 Cesti SPRI
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15400575 2 Cesti DIN 1 Cesti SPRI Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15400575 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 12664750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00€
    406.80€ / pezzi 1
    Risparmia 38.20€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 02-02-2027
Cesto superiore A 103 per supporto ottimale di inserti
  • Altezza di carico: 95 mm, -larghezza 505 mm, -profondità 472 mm
  • Adatto in particolare per il trattamento di cesti DIN
  • Adatto anche per altri usi con stoviglie basse
  • Con braccio irroratore integrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Cesto superiore
Colore in acciaio inox
Capacità 2 Cesti DIN 1 Cesti SPRI
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 528 mm
Altezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 528 mm