Learn More
Berthold Technologies Upper Part For Square Petri Dishes
Codice prodotto. 31777428 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico)
31777428 100 mm
31777414 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31777428 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 5659901
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Upper part for the turn table of the NightSHADE imaging system to hold square petri dishes for sequential imaging.
  • The turn table of the NightSHADE allows the sequential and scheduled acquisition of up to 6 square petri dishes. This is the upper part of the turn table, which complements the base of the turn table.
Specifica
Tipo Specimen Tray
Da utilizzare con (applicazione) Imaging of Seedlings
Da utilizzare con (apparecchiatura) Imaging System
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm