Learn More
Heathrow Scientific™ Upright Freezer Rack, Stainless Steel
Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators ProdottiDescrizione
- Upright Freezer Rack
- Rack has handle for easy transfer
- Robust mounting brackets assure handles stay securely in place for easy use
- Locking Rod Keeps tube storage boxes safely in place
Specifica
Specifica
| Descrizione | Upright Freezer Rack |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Silver |
| Capacità | Boxes (3 in.) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Rectangular |
| Sovrapponibile | Yes |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tube Boxes |
| Vedi altri risultati |