Learn More
Fisherbrand™ Upright Freezer Rack
Codice prodotto. 12643476 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Tube Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12643476 Tube Boxes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12643476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    154.81€ / pezzi 1
    Risparmia 28.19€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Accommodates a variety of racks and storage boxes. Upright Freezer Rack includes side opening with handles on the front for easy box retrieval.
  • Corrosion resistant stainless steel.
  • Suitable for use in low temperature storage freezers.
  • Holds 15 and 50 mL tube boxes.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Silver
Capacità Tube Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Tube box storage
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 and 50 mL Tube Boxes
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 459 x 159 x 271 mm
Lunghezza (sistema metrico) 45.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) interno 134 mm
Include Front handle
Product Type Freezer Rack
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 2.1 cm
Matrice 2 x 3
Larghezza (sistema metrico) 15.9 cm