Learn More
Liebherr™ Upright Freezer with Shelves
Codice prodotto. 17898306
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
316 L
499 L
573 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17898306 499 L Pezzo
17879106 316 L Pezzo
17888306 573 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17898306 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore FFFSG5501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3126.91€
    2690.00€ / pezzi 1
    Risparmia 436.91€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Secure, long-lasting and ultra energy-efficient freezer storage for non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Professional Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Professional upright freezer for general purpose storage, reach-in, 1-section
  • Temperature range -9 / -26°C, Class L1
  • Climate class (energy directive): 7
  • SmartFrost static cooling system (manual defrost): White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior
  • Refrigerant R 290, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Self-closing door at <90° and mechanical lock, aluminium door handle
Specifica
Tipo Professional Freezer
Capacità (sistema metrico) 499 L
Gamma di temperatura -10°C to -26°C
Sensore di temperatura NTC
Temperatura (punto di regolazione) -20°C
Door Style Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Materiale camera Stainless Steel
Interno Commercial-grade Molded Polystyrol
Finitura esterna White Powder-coated
Ripiani 4
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Verticale
Display Touch Control, Digital Display in Door
Ruote Optional (80 to 100 mm dia.)
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Non-sensitive Products
Porte No
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Manual
Modello FFFsg 5501
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Fase 1, Single Phase
Wattage 150 W
Utilizzo di energia 1234 kWh/a
Compressore CFC-free
Refrigerante R 290