Learn More
Liebherr™ Upright Glass Door Lab Fridge with Interface
Codice prodotto. 17878296
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
420 L
588 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17878296 588 L Pezzo
17868296 420 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17878296 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SRFVH5511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3673.17€
    3490.00€ / pezzi 1
    Risparmia 183.17€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Upright Glass Door Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Upright lab fridge, reach-in, 1-section
  • Temperature range 3°C to 16°C, ± 2°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display and 0.1°C resolution, password keypad lock
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port
  • Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
  • Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Interior lighting (refrigerator: vertical LED on left-side wall, freezer: LED on the front side at the top outside)
  • Door lock, reversible hinges, self-closing door with 90° dwell position, antimicrobial lever handle
  • Front castors with brake
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifica
Tipo Lab Fridge
Capacità (sistema metrico) 588 L
Gamma di temperatura 3°C to 16°C
Sensore di temperatura PT1000
Temperatura (punto di regolazione) +5°C
Stabilità termica ±2 K
Refrigerante R 600a
Door Style Glass Self-closing
No. of Doors 1
Ripiani 4
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Finitura esterna White Powder-coated
Interno Commercial-grade Molded Polystyrol
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Upright
Display 2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door
Ruote Front with Brake (100 mm dia.)
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Temperature-sensitive Products
Porte 1 x 10 mm dia.
Linea di prodotti Scientific Perfection
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Timed Off-cycle
Modello SRFvh 5511
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Compatibilità Smart View Yes
Compressore CFC-free
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Wattage 120 W
Utilizzo di energia 360 kWh/a