Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto.
17859106
Fornitore
Liebherr™N. del fornitore
SRFVG4011
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage, the Liebherr™ Glass Door Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
Upright glass door Lab Fridge for general purpose storage, reach-in, 1-section
Temperature range +3 to +16°C, +/- 3°C temperature stability tested to EN60068-3
White exterior, commercial-grade molded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
Internal lighting: LED ceiling light
Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy.