Learn More
Liebherr™ Performance Upright Static Freezer for Professional Use
Codice prodotto. 17899106 Sfoglia Tutto Liebherr Appliances Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
316 L
499 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17899106 499 L Pezzo
17809116 316 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17899106 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SFFSG5501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3420.00€
    2315.25€ / pezzi 1
    Risparmia 1104.75€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Secure, accurate and ultra energy-efficient freezer storage, the Liebherr™ Lab Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Upright lab freezer, reach-in, 1-section
  • Temperature range: -9°C to -30°C, ±5°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior
  • SmartFrost static refrigeration, manual defrost
  • Refrigerant R 290, connection rating 2.0 A, 220/240 V, 50/1-ph
  • Wire shelves
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Access port for external sensors
  • Door lock, reversible hinges, self-closing door with 90° dwell position, antimicrobial lever handle
  • 5-year extended warranty option available in select countries
Specifications
Tipo Lab Freezer
Capacità (sistema metrico) 499 L
Gamma di temperatura -10°C to -30°C
Sensore di temperatura NTC
Temperatura (punto di regolazione) -20°C
Stabilità termica ±5 K
Door Style Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Materiale camera Stainless Steel
Interno Commercial-grade Molded Polystyrol
Finitura esterna White Powder-coated
Ripiani 4
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Verticale
Display Touch Control, Digital Display in Door
Ruote Optional (80 to 100 mm dia.)
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Temperature-SensitivePproducts
Porte 1 x 10 mm dia.
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Manual
Modello SFFsg 5501
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Fase 1, Single Phase
Wattage 150 W
Utilizzo di energia 501 kWh/a
Compressore CFC-free
Refrigerante R 290