Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto.
17878306
Fornitore
Liebherr™N. del fornitore
SRFVH5501
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Upright Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on.
Upright lab fridge, reach-in, 1-section
Temperature range 3°C to 16°C, ± 2°C temperature stability tested to EN60068-3
White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display and 0.1°C resolution, password keypad lock
Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port
Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
Interior lighting (refrigerator: vertical LED on left-side wall, freezer: LED on the front side at the top outside)
Door lock, reversible hinges, self-closing door with 90° dwell position, antimicrobial lever handle
Front castors with brake
5-year extended warranty option available in select countries
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy.