Learn More
Liebherr™ Upright Lab Fridge with Shelves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17849096
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
344 L
394 L
558 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17849096 344 L Pezzo
17879096 394 L Pezzo
17869096 558 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17849096 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SRFVG3501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.42€
    2290.00€ / pezzi 1
    Risparmia 160.42€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage, the Liebherr™ Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Upright Lab Fridge for general purpose storage, reach-in, 1-section
  • Temperature range +3 to +16°C, +/- 3°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade molded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
Specifica
Tipo Lab Fridge
Capacità (sistema metrico) 344 L
Gamma di temperatura 3°C to 16°C
Sensore di temperatura NTC
Temperatura (punto di regolazione) +5°C
Stabilità termica ±3 K
Refrigerante R 600a
Door Style Solid Reversible Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Ripiani 4
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Finitura esterna White Powder-coated
Interno Commercial-grade Molded Polystyrol
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Upright
Display Touch Control, Digital Display in Door
Ruote Optional (80 to 100 mm dia.)
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Temperature-sensitive Products
Porte 1 x 10 mm dia.
Linea di prodotti Scientific Performance
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Timed Off-cycle
Modello SRFvg 3501
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Compatibilità Smart View Yes
Compressore CFC-free
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Wattage 120 W
Utilizzo di energia 226 kWh/a