Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks
Codice prodotto. 15759549 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 Boxes (2 in.)
15 (2in.) boxes
16 (2in.) boxes
20 (2in.) boxes
24 (2in.) boxes
9 (2in.) boxes
Dimensioni (L x P x A):
419 x 140 x 181 mm
419 x 140 x 240 mm
419 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 240 mm
559 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 359 mm
679 x 140 x 240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15759549 16 (2in.) boxes 559 x 140 x 240 mm Pezzo
15729549 9 (2in.) boxes 419 x 140 x 181 mm Pezzo
15739549 12 Boxes (2 in.) 419 x 140 x 240 mm Pezzo
15749549 15 (2in.) boxes 419 x 140 x 300 mm Pezzo
15769549 20 (2in.) boxes 559 x 140 x 300 mm Pezzo
15779549 24 (2in.) boxes 559 x 140 x 359 mm Pezzo
15789549 20 (2in.) boxes 679 x 140 x 240 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15759549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.50€
    91.34€ / pezzi 1
    Risparmia 7.16€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of upright ULT freezers.
  • Holds standard cryoboxes
  • Drawers offer easy-access to the boxes
  • Made of high quality stainless steel
Specifica
Capacità 16 (2in.) boxes
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Standard 2 in. Cryoboxes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright ULT Freezer
Dimensioni (L x P x A) 559 x 140 x 240 mm
Product Type Drawer Rack