Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks
Codice prodotto. 15769549 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 Boxes (2 in.)
15 (2in.) boxes
16 (2in.) boxes
20 (2in.) boxes
24 (2in.) boxes
9 (2in.) boxes
Dimensioni (L x P x A):
419 x 140 x 181 mm
419 x 140 x 240 mm
419 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 240 mm
559 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 359 mm
679 x 140 x 240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15769549 20 (2in.) boxes 559 x 140 x 300 mm Pezzo
15729549 9 (2in.) boxes 419 x 140 x 181 mm Pezzo
15739549 12 Boxes (2 in.) 419 x 140 x 240 mm Pezzo
15749549 15 (2in.) boxes 419 x 140 x 300 mm Pezzo
15759549 16 (2in.) boxes 559 x 140 x 240 mm Pezzo
15779549 24 (2in.) boxes 559 x 140 x 359 mm Pezzo
15789549 20 (2in.) boxes 679 x 140 x 240 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15769549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    112.40€ / pezzi 1
    Risparmia 9.60€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of upright ULT freezers.
  • Holds standard cryoboxes
  • Drawers offer easy-access to the boxes
  • Made of high quality stainless steel
Specifica
Capacità 20 (2in.) boxes
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Standard 2 in. Cryoboxes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright ULT Freezer
Dimensioni (L x P x A) 559 x 140 x 300 mm
Product Type Drawer Rack