Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 Boxes (2 in.)
15 (2in.) boxes
16 (2in.) boxes
20 (2in.) boxes
24 (2in.) boxes
9 (2in.) boxes
Dimensioni (L x P x A):
419 x 181 x 140 mm
419 x 240 x 140 mm
419 x 300 x 140 mm
559 x 240 x 140 mm
559 x 300 x 140 mm
559 x 359 x 140 mm
679 x 240 x 140 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Drawer Rack |
| Capacità | 20 (2in.) boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard 2 in. Cryoboxes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright ULT Freezer |
| Dimensioni (L x P x A) | 679 x 240 x 140 mm |