Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks for Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 15709559 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Conical Tubes (160 x 15 mL)
Conical Tubes (78 x 50 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15709559 Conical Tubes (78 x 50 mL) Pezzo
15799549 Conical Tubes (160 x 15 mL) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15709559
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. Provide an ideal alternative for storing large quantities of samples in 15mL or 50mL centrifuges tubes.
  • For 15mL or 50mL centrifuges tubes
  • 2 drawers, holds between 78 and 160 tubes
  • Made of high quality stainless steel
Specifica
Capacità Conical Tubes (78 x 50 mL)
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) 50ml conical tubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright ULT Freezer
Lunghezza (sistema metrico) 559 mm
Product Type Drawer Rack
Altezza (sistema metrico) 252 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm