Specifications
| Capacità | 16 (2 in.) boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard 2 in. Cryoboxes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright ULT Freezer |
| Dimensioni (L x P x A) | 550 x 140 x 225 mm |
| Product Type | Side Access Freezer Rack |