Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Racks for Microtiter Plates
Codice prodotto. 15749559 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Plates with Lid (70)
Plates with Lid (84)
Plates with Lid (96)
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15749559 Plates with Lid (96) Pezzo
15729559 Plates with Lid (70) Pezzo
15739559 Plates with Lid (84) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15749559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.67€
    73.69€ / pezzi 1
    Risparmia 10.98€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand inventory control racks for 96-Well and 384-Well microtiter plates. They fit all standard types of upright ULT freezers.
  • Holds up to 96 plates with lid or 120 plates without lid
  • Made of high quality stainless steel
  • Side opening with handles on the front for easy plate retrieval.
Specifications
Capacità Plates with Lid (96)
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) 96/384-Well Microtiter Plates
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright ULT Freezer
Dimensioni (L x P x A) 559 x 280 x140 mm
Product Type Side Access Freezer Rack