Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Sliding Tray Racks
Codice prodotto. 15719569 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 Boxes (2 in.)
15 (2in.) boxes
15 (3 in.) boxes
16 (2in.) boxes
20 (2in.) boxes
28 (2in.) boxes
pk
Dimensioni (L x P x A):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15719569 20 (2in.) boxes 679 x 140 x 225 mm Pezzo
15709569 15 (3 in.) boxes 679 x 140 x 241 mm Pezzo
15729569 pk 675 x 140 x 280 mm Pezzo
15759559 12 Boxes (2 in.) 419 x 140 x 225 mm Pezzo
15769559 15 (2in.) boxes 419 x 140 x 280 mm Pezzo
15779559 16 (2in.) boxes 559 x 140 x 225 mm Pezzo
15789559 20 (2in.) boxes 559 x 140 x 280 mm Pezzo
15799559 28 (2in.) boxes 559 x 140 x 391 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15719569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    103.76€ / pezzi 1
    Risparmia 9.24€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of upright ULT freezers.
  • Holds standard cryoboxes
  • Made of high quality stainless steel
  • Sliding trays provide more flexibility and easy access to the boxes
Specifica
Capacità 20 (2in.) boxes
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Standard 2 in. Cryoboxes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright ULT Freezer
Dimensioni (L x P x A) 679 x 140 x 225 mm
Product Type Sliding Tray Rack
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm