Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Sliding Tray Racks
Codice prodotto. 15789559 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 Boxes (2 in.)
15 (2in.) boxes
15 (3 in.) boxes
16 (2in.) boxes
20 (2in.) boxes
28 (2in.) boxes
pk
Dimensioni (L x P x A):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15789559 20 (2in.) boxes 559 x 140 x 280 mm Pezzo
15709569 15 (3 in.) boxes 679 x 140 x 241 mm Pezzo
15719569 20 (2in.) boxes 679 x 140 x 225 mm Pezzo
15729569 pk 675 x 140 x 280 mm Pezzo
15759559 12 Boxes (2 in.) 419 x 140 x 225 mm Pezzo
15769559 15 (2in.) boxes 419 x 140 x 280 mm Pezzo
15779559 16 (2in.) boxes 559 x 140 x 225 mm Pezzo
15799559 28 (2in.) boxes 559 x 140 x 391 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15789559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    104.24€ / pezzi 1
    Risparmia 8.76€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of upright ULT freezers.
  • Holds standard cryoboxes
  • Made of high quality stainless steel
  • Sliding trays provide more flexibility and easy access to the boxes
Specifica
Capacità 20 (2in.) boxes
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Standard 2 in. Cryoboxes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright ULT Freezer
Dimensioni (L x P x A) 559 x 140 x 280 mm
Product Type Sliding Tray Rack