Learn More
MedChemExpress Uracil
Codice prodotto. 16482469
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16482469 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYI0960
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Uracil is a common and naturally occurring pyrimidine derivative and one of the four nucleobases in the nucleic acid of RNA.
Specifica
Peso molecolare 112.09 g/mol
Product Type Natural Products
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purezza 97.0%
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (297.35 mM∣Need ultrasonic)
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 66-22-8