Learn More
Uracil-5-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15497977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497977 1 g 1g
15407987 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51098.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1195-08-0 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1195-08-0
Formula molecolare C5H4N2O3
Molecular Weight (g/mol) 140.10
Numero MDL MFCD00192185
InChI Key OHAMXGZMZZWRCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-formyluracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, uracil 5-carbaldehyde, uracil-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, zlchem 870
PubChem CID 304590
ChEBI CHEBI:80961
IUPAC Name 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Uracil-5-carboxaldehyde
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 140.1
Percent Purity 97%