Learn More
Uracil-5-d1, CDN
Codice prodotto. 30317927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317927 0.25 g 0.25g
30309178 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30317927 Fornitore CDN N. del fornitore CDND24850.25G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Uracil-5-D
CAS 24897-50-5
Formula molecolare C4 D H3 N2 O2
Quantità 0.25 g
Sinonimo 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-5-d (9 CI, ACI), Uracil-5-d (7 CI, 8 CI), Uracil-5-D
InChI Formula InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i1D
SMILES [2 H]C1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC Name 5-deuterio-1 H-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 113.093
Peso formulazione 113.034 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity