Learn More
Uracil-6-d1, CDN
Codice prodotto. 30324548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30324548 0.1 g 0.10g
30322293 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30324548 Fornitore CDN N. del fornitore CDND51330.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Uracil-6-D
CAS 24897-51-6
Formula molecolare C4 D H3 N2 O2
Quantità 0.1 g
Sinonimo 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-6-d (9 CI, ACI), Uracil-6-d (7 CI, 8 CI), Uracil-6-D
InChI Formula InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i2D
SMILES [2 H]C1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC Name 6-deuterio-1 H-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 113.093
Peso formulazione 113.034 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity