Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracil, 99+%
Codice prodotto. 10418130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10418130 25 g Plastic bottle 25g
10265580 100 g Plastic bottle 100g
10657943 500 g Plastic bottle 500g
15199193 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10418130 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 157300250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-22-8
Formula molecolare C4H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 112.09
Numero MDL MFCD00006016
InChI Key ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC Name 1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Uracil
Absorbance 0.81 to 0.85 (A250/A260), 0.18 to 0.22 (A280/A260)
Punto di fusione 335.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 24,312
Indice di Merck 15,10035
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: very slightly soluble in water (ca 0.25% at 20° c), soluble in alkalies, practically insoluble in alcohol and ether
Spettrofotometria 98.0 to 102.0% (lambda max. 260nm, pH 7), molar absorptivity 8200 +/- 2%, on dry basis
Peso formulazione 112.09
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder