Learn More
Uracil, 99.75%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11477421 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11477421 1 kg
11457421 25 g
11467421 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11477421 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210320491
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 66-22-8
Formula molecolare C4H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 112.09
Numero MDL MFCD00006016
InChI Key ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Uracil
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99.75%
Quantità 1 kg
Peso formulazione 112.09
Forma fisica Crystalline Powder