Learn More
Uracil-d4, CDN
Codice prodotto. 30319821
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319821 0.1 g 0.10g
30316217 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30319821 Fornitore CDN N. del fornitore CDND51350.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Uracil (D4)
CAS 24897-55-0
Formula molecolare C42H4N2O2
Quantità 0.1 g
InChI Formula InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2 D/hD2
SMILES [2 H]N1C(=C([2 H])C(=O)N([2 H])C1=O)[2 H]
IUPAC Name 1,3,5,6-tetradeuteriopyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 116.11
Peso formulazione 116.0524 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity