Specifica
| CAS | 66-22-8 |
| Punto di fusione | 335°C |
| Colore | White |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C4H4N2O2 |
| Numero MDL | MFCD00006016 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x |
| InChI Key | ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C1NC=CC(=O)N1 |
| Vedi altri risultati |